Learn More
BD Kit d’apoptose, de dommages à l’ADN et de prolifération cellulaire
Code produit 15821759 Tous les produits BD Biosciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 tests
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15821759 50 tests 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15821759 Fournisseur BD Code fournisseur 562253
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Includes
Kit partie A :
  • Anti-BrdU de souris PerCP-Cy5.5
  • Anti-H2AX de souris Alexa Fluor™ 647 (pS139)
  • Anticorps PARP (Asp214) anti-clivés de souris PE
  • Solution de fixation / perméabilisation Cytofix/Cytoperm
  • Tampon de perm/lavage (10X)
  • Tampon de perméabilisation Cytofix/Cytoperm Plus
  • DAPI
Kit partie B :
  • BrdU (10 mg/ml)
  • DNase
Conçu avec l’inclusion d’anticorps fluorescents spécifiques pour le BrdU incorporé, le H2AX phosphorylé (γH2AX) et le PARP clivé
La cytométrie en flux multiparamètres fournit un outil puissant pour résoudre les mécanismes par lesquels les cellules individuelles des populations cellulaires homogènes ou mixtes maintiennent leur viabilité, leur entrée et leur progression dans le cycle cellulaire ou leur mort cellulaire. Ces sondes ainsi que des protocoles optimisés permettent une analyse cytométrique à flux multicolore de la prolifération, des dommages à l’ADN et de l’apoptose, respectivement, par des cellules individuelles dans les échantillons.
  • Comprend le kit d’apoptose, de dommages à l’ADN et de prolifération cellulaire - Partie A et le kit d’apoptose, de dommages à l’ADN et de prolifération cellulaire - Partie B
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Kit partie A : 4°C et kit Partie B : -80°C
À utiliser avec (application) Cytométrie en flux, Prolifération cellulaire
Quantité 50 tests
Réactivité Humaine