Learn More
BD Système de suture Autoclip™
Code produit 17275043
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Agrafes
Conditionnement:
1000 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Conditionnement
17275043 Agrafes 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17275043 Fournisseur BD Code fournisseur 427631
Expédition estimée: 29-12-2026
Idéales pour une utilisation sur des animaux de laboratoire ou en chirurgie vétérinaire
Agrafes
  • Agrafes Autoclip non stériles de 9 mm, 20 agrafes doubles en acier inoxydable par rack, 100 agrafes (5 racks) par paquet, 10 paquets par boîte
Remarque : Les articles peuvent être ach
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau Acier inoxydable
Type de produit Agrafes
Stérilité Non stérile
Longueur (impériale) 0,354 in
Longueur (métrique) 0,9 cm
Quantité 100/paquet
À utiliser avec (application) Destinées à une utilisation sur des animaux de laboratoire ou en chirurgie vétérinaire