Learn More
BD Système de suture Autoclip™
Description
Agrafes
- Agrafes Autoclip non stériles de 9 mm, 20 agrafes doubles en acier inoxydable par rack, 100 agrafes (5 racks) par paquet, 10 paquets par boîte
Remarque : Les articles peuvent être ach
Spécification
Spécification
| Matériau | Acier inoxydable |
| Type de produit | Agrafes |
| Stérilité | Non stérile |
| Longueur (impériale) | 0,354 in |
| Longueur (métrique) | 0,9 cm |
| Quantité | 100/paquet |
| À utiliser avec (application) | Destinées à une utilisation sur des animaux de laboratoire ou en chirurgie vétérinaire |
| Autoclavable | Autoclavable |