missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BD™ Milieux Bactec™ : Plus Aérobique/F

Code produit 10781854
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
30 ml
Conditionnement:
50 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10781854 30 ml 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 10781854 Fournisseur BD™ Code fournisseur 442192

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

À utiliser avec les systèmes d’imagerie BACTEC 9240, 9120, et 9050

  • Utilisée dans une procédure qualitative pour la culture et la récupération de micro-organismes anaérobies à partir du sang
  • Milieu de culture de sang à code-barres de la série fluorescente
  • Chaque flacon contient un capteur chimique qui peut détecter des augmentations de CO2 produites par la croissance des micro-organismes
  • Flacons prêts à l’emploi tels que reçus—ne nécessitent ni reconstitution ni dilution
  • La détection est limitée aux micro-organismes qui se développent dans un type particulier de milieu

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Contenu et stockage 2 à 25°C
Forme Liquide
Type de produit Milieux de microbiologie aérobies/F
Formule Eau traitée 30 ml, bouillon de digestion de caséine de soja 3,0 % p/v, extrait de levure 0,25 % p/v, digestion de tissus animaux, acides aminés 0,05 % p/v, sucre, citrate de sodium, polyanétholsulfonate de sodium 0,05 % p/v, vitamines 0,025 % p/v, antioxydants/réducteurs 0,005 % p/v, résine adsorbante non ionique 16,0 % p/v, résine d’échange cationique 1,0 % p/v
À utiliser avec (équipement) Système 9240 9120 et 9050 BACTEC™
Type d’emballage Flacon
Quantité 30 ml
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.