Learn More
Gibco™ Tryptone Bacto™
Code produit 16259751 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
2000 g
10 kg
Conditionnement:
1 pièce
2kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
16259751 2000 g 2kg
16269751 10 kg 1 pièce
16279751 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16259751 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur 211699
 Article restreint
Actuellement indisponible: Nous n'avons aucune information sur la future disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
Produit de digestion pancréatique de la caséine d’origine animale (AO).
  • Tryptone Bacto est un produit de digestion pancréatique de la caséine d’origine animale (OA)
  • Il est inclus dans les applications manuelles de méthodes standard et répertorié dans la section Réactifs de la pharmacopée américaine comme étant conforme aux spécifications d’un produit de digestion pancréatique de la caséine, un composant de la plupart des milieux répertoriés
  • Le profil nutritionnel de ce complément est unique de par la gamme de nutriments qu’il fournit
  • Les clients ont utilisé ce supplément dans les applications de fermentation et ont montré qu’il soutient avec succès la croissance de nombreuses espèces bactériennes lors de la production de vaccins pour la santé animale
  • Ceci inclut les espèces d’Escherichia coli, de Fusobacterium et d’Agrobacterium lorsqu’elles sont utilisées avec l’extrait de levure de Bacto
  • À conserver au frais et au sec, dans des récipients bien scellés, entre 2°C et 25°C
Caractéristiques :
  • Produit de digestion pancréatique de la caséine
  • Conçu lors de la recherche d’une peptone particulièrement adaptée à l’élaboration de l’indole par les bactéries
  • Complément alimentaire d’origine animale
Applications de tryptone Bacto :
  • Fonctionne bien dans les applications de fermentation
  • Utilisation avec des organismes courants tels qu’Escherichia coli, ainsi que des organismes plus rares tels que la diatomée Nitzschia laevis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité LUO, MUO
Contenu et stockage Conditions de stockage : 2°C à 25°C. Conserver dans un endroit frais et sec, dans des récipients bien fermés.
Type de produit Milieux bactériens
Format Seau
À utiliser avec (application) Milieux de culture déshydratés
Gamme de produits Bacto
Quantité 2000 g
Source Origine animale