Description
- Format déshydraté
- Peptones / hydrolysats
- Sans DNR (latex)
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | AOAC, BAM, COMPF, SMWW, USDA, USP, ISO/DIS, 11014 |
| Contenu et stockage | Conditions de stockage : 2°C à 25°C. Conserver dans un endroit frais et sec, dans des récipients bien fermés. |
| Additif | Acide casaminé |
| Forme | Déshydraté sous forme de poudre |
| Qualité | Test de vitamines |
| Type de produit | acides casaminés |
| À utiliser avec (application) | Test de vitamines |
| Type d’emballage | Flacon |
| Gamme de produits | Difco |
| Quantité | 100 g |