Learn More
Gibco™ Difco™ Casamino Acids, vitamin assay
Code produit 16229861 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
À utiliser avec (application):
Test de vitamines
Qualité:
Test de vitamines
Conditionnement:
100g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité À utiliser avec (application) Qualité Conditionnement
16229861 500 g Test de vitamines Test de vitamines 500g
16219861 100 g Test de vitamines Test de vitamines 100g
11732904 500 g Test de vitamines Test de vitamines 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16229861 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur 228830
Valorisez le développement de vos procédés
Utilisez le code promo 27978
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Convient à une utilisation dans la production de toxine diphtérique. Les acides casaminés BD Difco™ Bacto™ comprennent un hydrolysat acide de caséine à faibles concentrations en chlorure de sodium et en fer.
  • Format déshydraté
  • Peptones / hydrolysats
  • Sans DNR (latex)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité AOAC, BAM, COMPF, SMWW, USDA, USP, ISO/DIS, 11014
Contenu et stockage Conditions de stockage : 2°C à 25°C. Conserver dans un endroit frais et sec, dans des récipients bien fermés.
Additif Acide casaminé
Forme Déshydraté sous forme de poudre
Qualité Test de vitamines
Type de produit acides casaminés
À utiliser avec (application) Test de vitamines
Type d’emballage Flacon
Gamme de produits Difco
Quantité 500 g