Learn More
BD Gélose déshydratée Bacto™
Code produit 11768223
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
454 g
2000 g
Type d’emballage:
Flacon
Récipient
Conditionnement:
100g
2kg
454g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Type d’emballage Conditionnement
11768223 100 g Flacon 100g
10455513 454 g Flacon 454g
11758223 2000 g Récipient 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11768223 Fournisseur BD Code fournisseur 214050
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Agent solidifiant purifié. BD Difco™ Bacto™ L'agar déshydraté est purifié pour éliminer les matières étrangères.
Agent solidifiant purifié. BD Difco™ Bacto™ L’agar déshydraté est purifié pour éliminer les matières étrangères.
  • Les corps étrangers, les portions pigmentées et les sels sont réduits au minimum
  • Granulés de couleur claire et fins
  • Pratique pour la pesée et la manipulation
Détermine la motilité et la croissance des anaérobies
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité ISO / DIS, 11014
Concentration 1,5%
Additif Gélose
Forme Déshydraté
À utiliser avec (application) Détermination de la motilité et de la croissance des anaérobies et microaérophiles
Type d’emballage Flacon
Quantité 100 g