Learn More
Gibco™ Extrait de levure Bacto™
Code produit 16279781 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
2000 g
10000 g
50 kg
Conditionnement:
10kg
2kg
500g
50kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
16279781 500 g 500g
16259781 2000 g 2kg
16269781 10000 g 10kg
16249781 50 kg 50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16279781 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur 212750
Valorisez le développement de vos procédés
Utilisez le code promo 27978
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Additif de milieux de culture déshydratés Gibco™ Bacto™ : L’extrait de levure est fourni sous forme déshydratée pour la culture de micro-organismes hétérotrophes.
Hydrolysats et extraits de levure
• Particulièrement adapté aux études nutritionnelles demandant une hydrolyse totale, aux dosages microbiologiques et à la préparation de milieux synthétiques ou définis chimiquement
• Faibles teneurs en NaCl et en fer satisfaisantes pour la production de toxine diphtérique
• Extrait de levure Difco
• Milieux de culture déshydratés
• Milieu de culture
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Conditions de stockage : 2°C à 25°C. Conserver dans un endroit frais et sec, dans des récipients bien fermés.
Type de culture Mammifères, insectes, microbiens
Forme Déshydraté
Type de produit Milieux bactériens
Format Flacon
À utiliser avec (application) Formulation des milieux de culture pour la culture de micro-organismes hétérotrophes
Gamme de produits Bacto
Quantité 500 g
Source Levure, sans composants d’origine animale