Learn More
Gibco™ Extrait de bœuf Bacto™, déshydraté
Description
Hydrolysats et extraits de levure
• Produits pour la formulation de milieux haute qualité
• Tout le bénéfice de 170 ans d'expérience
• Ingrédients indispensables à la fabrication de milieux pour la fermentation et l'utilisation des bio-nutriments
• Applications
• Optimisation de la formulation pour améliorer la productivité
• Essais microbiologiques de vitamines ou d'antibiotiques
• Extrait de viande de boeuf déshydratée (Beef Extract, Dessicated)
• Formulation lyophilisée de manipulation plus aisée que l'extrait de viande sous forme de pâte
• Extrait de viande de boeuf
• Produits pour la formulation de milieux haute qualité
• Tout le bénéfice de 170 ans d'expérience
• Ingrédients indispensables à la fabrication de milieux pour la fermentation et l'utilisation des bio-nutriments
• Applications
• Optimisation de la formulation pour améliorer la productivité
• Essais microbiologiques de vitamines ou d'antibiotiques
• Extrait de viande de boeuf déshydratée (Beef Extract, Dessicated)
• Formulation lyophilisée de manipulation plus aisée que l'extrait de viande sous forme de pâte
• Extrait de viande de boeuf
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | AOAC, COMPF, SMWW |
| Contenu et stockage | Conditions de stockage : 2°C à 25°C. Conserver dans un endroit frais et sec, dans des récipients bien fermés. |
| Additif | Extrait de bœuf |
| Forme | Desséché en poudre |
| Type de produit | Extrait |
| À utiliser avec (application) | Milieux de culture déshydratés |
| Type d’emballage | Flacon |
| Gamme de produits | Bacto |
| Quantité | 500 g |
| Espèces | Le bœuf |