Learn More
BD Milieux de culture déshydratés Bacto™ : Bouillon Todd Hewitt
Code produit 11708962
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
2 kg
10 kg
Type d’emballage:
Flacon
Seau
À utiliser avec (application):
Croissance des streptocoques hémolytiques
Forme:
Déshydraté
Conditionnement:
10kg
2kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Type d’emballage À utiliser avec (application) Forme unitSize
11708962 500 g Flacon Croissance des streptocoques hémolytiques Déshydraté -
11798952 10 kg Seau Croissance des streptocoques hémolytiques Déshydraté 10kg
11788952 2 kg Seau Croissance des streptocoques hémolytiques Déshydraté 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11708962 Fournisseur BD Code fournisseur 249240
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Edge
Pour la culture des streptocoques du groupe A, des microorganismes pathogènes ou comme milieu de culture du sang
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité ISO / DIS, 11014
Contenu et stockage <30°C
Forme Déshydraté
Type de milieu Bouillon Todd Hewitt
Type de produit Milieux de culture de microbiologie
Formule Infusion de 500 g de cœur 3,1 g/l, peptone 20 g/l, dextrose 2 g/l, chlorure de sodium 2 g/l, phosphate de sodium 0,4 g/l, carbonate de sodium 2,5 g/l
À utiliser avec (application) Croissance des streptocoques hémolytiques
Type d’emballage Flacon
Quantité 500 g