Learn More
BD Lames de détection des bacilles résistantes à l’acide (AFB) BBL™
Product Code. 11722964
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 Pk.
Unit Size:
50 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
11722964 50 Pk. 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11722964 Supplier BD Supplier No. 231391
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Pour l’évaluation et le contrôle de la qualité des réactifs utilisés pour la résistance à l’acide et la coloration fluorescente, ainsi que des techniques de coloration pour la détection des bacilles résistantes à l’acide (AFB)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Type de produit Glissade de contrôle
Quantité 50 Pk.
Réservé au diagnostic in vitro.