Learn More
BD Disques de détection de la β-lactamase Cefinase™ BBL™
Code produit 11742974
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 disques
Conditionnement:
50 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11742974 50 disques 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11742974 Fournisseur BD Code fournisseur 231650
Outlet Corner
Utilisez le code promo 28080
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Chaque disque est utilisé pour tester une seule souche bactérienne pour détecter la présence de Β-lactamase
Test rapide utilisé pour isoler des colonies de Neisseria gonorrhoeae , Staphylococcus sp., Haemophilus influenzae et des bactéries anaérobies pour la production de Β-lactamase :
  • Disque d’un quart de pouce imprégné de nitrocfine, une céphalosporine chromogène
  • Lorsqu’une bactérie produit de la Β-lactamase en quantités importantes, le disque jaune devient rouge dans la zone où l’isolat est enduit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Agents antimicrobiens Nitrocéfine
Contenu et stockage -20°C à +8°C
Type d’emballage Disque
Quantité 50 disques