Learn More
BD Plasma coagulase BBL™, lapin, avec citrate
Code produit 11738852
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 x 3 ml
10 x 15 ml
Conditionnement:
10 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11738852 10 x 15 ml 10 pièces
11728852 10 x 3 ml 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11738852 Fournisseur BD Code fournisseur 240661
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Reconstitution pour une utilisation dans la méthode à tube direct. Le plasma coagulase BD™ BBL™, lapin, avec citrate est un réactif lyophilisé pour identifier et déterminer qualitativement la pathogénicité de Staphylococcus aureus.
L’identification des staphylocoques est basée sur l’examen microscopique, la morphologie des colonies et les caractéristiques de culture et biochimiques. Les staphylocoques associés à une infection aiguë peuvent faire coaguler le plasma. Le critère le plus couramment utilisé et généralement accepté pour l’identification de ces organismes pathogènes est basé sur la présence de l’enzyme coagulase.
Les Staphylococcus aureus produisent deux types de coagulase, libre et liée. La coagulase libre est une enzyme extracellulaire produite lorsque l’organisme est mis en culture dans un bouillon. La coagulase liée, également connue sous le nom de facteur d’agglutination, reste fixée à la paroi cellulaire de l’organisme. Dans le test pour tube direct, la coagulase libre libérée de la cellule agit sur la prothrombine dans le plasma coagulase pour donner un produit similaire à la thrombine. Ce produit agit ensuite sur le fibrinogène pour former un caillot de fibrine.
  • Disponible en boîtes de 10 tubes qui reconstituent 3 ml ou 15 ml pour une utilisation dans la méthode à tube direct
  • Stocker le plasma reconstitué à 2–8°C jusqu’à 14 jours, ou aliquoter et congeler rapidement jusqu’à 30 jours
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Marron clair
Contenu et stockage 2°C à 8°C
Forme Lyophilisé, liquide
Type de produit Plasma de lapin coagulase
Formule Plasma de lapin lyophilisé avec 0,85 % de citrate de sodium et 0,85 % de chlorure de sodium
À utiliser avec (application) Procédures qualitatives pour l’identification de Staphylococcus aureus
Quantité 10 x 15 ml
Espèces Lapin