Learn More
BD Milieu BBL™ CTA
Description
- Semi-solid medium for identification and maintenance of gonococcus and other bacteria.
- Detects bacterial motility.
- Differentiates fastidious organisms based on carbohydrate fermentation reactions.
- Incorporates phenol red as a pH indicator for visible color change.
Specifications
Specifications
| Certifications/Conformité | CE, AOAC |
| Couleur | Beige clair |
| Contenu et stockage | 2°C à 8°C |
| Détecte | Tubercle bacilli and Fungi |
| Forme | Liquide |
| Origine de la fabrication | États-Unis |
| Type de milieu | Milieu de culture CTA avec maltose |
| Type de produit | Broth Tube |
| Stérilité | Sterile |
| Classe d’organisme cible | Fungi |
| Show More |