Learn More
BD Milieux de culture déshydratés BBL™ : Gélose CNA Columbia
Code produit 11718014
Change view
Click to view available options
Quantité:
500 g
Type d’emballage:
Flacon
Conditionnement:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Type d’emballage unitSize
11718014 500 g Flacon 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11718014 Fournisseur BD Code fournisseur 212104
Pour l’isolement sélectif des cocci à Gram positif
Columbia ANC (gélose) 500g
• Isolation sélective de coques Gram (+)
• Cdt 500g
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage 2°C à 8°C
Forme Déshydraté
Type de milieu Gélose CNA Columbia
Type de produit Gélose
Formule Produit de digestion pancréatique de caséine 12 g/l, produit de digestion peptique de tissu animal 5 g/l, extrait de levure 3 g/l, extrait de bœuf 3 g/l, amidon de maïs 1 g/l, chlorure de sodium 5 g/l, gélose 13,5 g/l, colistine 10 mg/l, acide nalidixique 10 mg/l
À utiliser avec (application) Pour l’isolement sélectif des cocci à Gram positif
Type d’emballage Flacon
Quantité 500 g