Learn More
BD Milieux de culture déshydratés BBL™ : Gélose CNA Columbia
Description
Columbia ANC (gélose) 500g
• Isolation sélective de coques Gram (+)
• Cdt 500g
• Isolation sélective de coques Gram (+)
• Cdt 500g
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | 2°C à 8°C |
| Forme | Déshydraté |
| Type de milieu | Gélose CNA Columbia |
| Type de produit | Gélose |
| Formule | Produit de digestion pancréatique de caséine 12 g/l, produit de digestion peptique de tissu animal 5 g/l, extrait de levure 3 g/l, extrait de bœuf 3 g/l, amidon de maïs 1 g/l, chlorure de sodium 5 g/l, gélose 13,5 g/l, colistine 10 mg/l, acide nalidixique 10 mg/l |
| À utiliser avec (application) | Pour l’isolement sélectif des cocci à Gram positif |
| Type d’emballage | Flacon |
| Quantité | 500 g |