Learn More
BD Milieux de culture déshydratés BBL™ : milieu Middlebrook enrichi en ADC
Code produit 11718173
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
20 ml
100 ml
Type d’emballage:
Flacon
Tube
Conditionnement:
200mL
6 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Type d’emballage Conditionnement
11718173 20 ml Tube 200mL
11756924 100 ml Flacon 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11718173 Fournisseur BD Code fournisseur 211887
Outlet Corner
Utilisez le code promo 28080
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Utilisé comme supplément de croissance pour la recherche microbiologique. BD Difco™ BBL™ L'enrichissement Middlebrook ADC est recommandé pour l'isolement et la culture des mycobactéries et autres microbes.
  • Format déshydraté
  • Milieu de culture
  • Sans DNR (latex)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité ISO / DIS, 11014
Contenu et stockage 2°C à 8°C
Additif Milieu Middlebrook enrichi en ADC (albumine, dextrose, catalase)
Forme Liquide
À utiliser avec (application) Milieux de culture déshydratés
Type d’emballage Tube
Quantité 20 ml