Learn More
BD Milieux de culture déshydratés BBL™ : bouillon Mueller-Hinton II (ajusté en cations)
Click to view available options
:
Bouillon Mueller-Hinton II (ajustée en cations) ; 500 g
Description
- Déshydraté
- Milieux de culture
- bouillon Mueller-Hinton II (ajusté en cations)
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | BS12, CLSI, CMPH2, MCM9 |
| Contenu et stockage | 2 à 25°C |
| Forme | Déshydraté |
| Type de milieu | Bouillon Mueller-Hinton II |
| Type de produit | Bouillon Mueller-Hinton II (ajusté en cations) |
| Formule | Extrait de bœuf 3 g/l, hydrolysat acide de caséine 17,5 g/l, amidon 1,5 g/l |
| À utiliser avec (application) | Test de sensibilité aux antimicrobiens des micro-organismes par méthode de dilution en bouillon |
| Type d’emballage | Flacon |
| Quantité | 500 g |