Learn More
Gibco™ Peptone Bacto™
Code produit 16299741 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
2000 g
10 kg
Format:
Flacon
Seau
Conditionnement:
10kg
2kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Format Conditionnement
16299741 500 g Flacon 500g
16229761 10 kg Seau 10kg
16219761 2000 g Seau 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16299741 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur 211677
Économisez jusqu’à 60% sur la microbiologie
Utilisez le code promo 28004
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Peptone Bacto est un produit de digestion enzymatique d’origine animale (OA) de protéines bovines et porcines.
Peptone Bacto est un produit de digestion enzymatique d’origine animale de protéines bovines et porcines. La valeur nutritive de Peptone Bacto dépend en grande partie de la combinaison d’une quantité négligeable de protéases, d’une concentration élevée de composants complexes et d’une teneur unique en acides aminés qui fait de cette peptone une source importante d’azote. Les clients ont utilisé ce supplément avec succès sur de nombreux types de cellules, notamment les Saccharomyces cerevisiae, Escherichia coli, Pasteurella multocida, Vibrio cholerae et les cellules rénales porcines pour produire des produits biothérapeutiques et des vaccins pour la santé animale.
Caractéristiques :
  • Une source importante d’azote
  • Teneur unique en acides aminés
  • Concentration élevée de composants complexes
Applications de Peptone Bacto :
  • Vaccins destinés à la santé animale
  • Élaboration de produits biothérapeutiques
  • Culture de cellules de mammifères
  • Fermentation microbienne
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité LUO, MUO
Contenu et stockage Conditions de stockage : 2°C à 25°C. Conserver dans un endroit frais et sec, dans des récipients bien fermés.
Type de cellule Bactéries
Type de culture Mammifères, insectes, microbiens
Forme Poudre
Type de produit Milieux bactériens
Format Flacon
À utiliser avec (application) Formulation des milieux de culture pour la culture de micro-organismes hétérotrophes
Gamme de produits Bacto
Quantité 500 g
Source Origine animale