Learn More
Descripción
Peptone Bacto est un produit de digestion enzymatique d’origine animale de protéines bovines et porcines. La valeur nutritive de Peptone Bacto dépend en grande partie de la combinaison d’une quantité négligeable de protéases, d’une concentration élevée de composants complexes et d’une teneur unique en acides aminés qui fait de cette peptone une source importante d’azote. Les clients ont utilisé ce supplément avec succès sur de nombreux types de cellules, notamment les Saccharomyces cerevisiae, Escherichia coli, Pasteurella multocida, Vibrio cholerae et les cellules rénales porcines pour produire des produits biothérapeutiques et des vaccins pour la santé animale.
Caractéristiques :
- Une source importante d’azote
- Teneur unique en acides aminés
- Concentration élevée de composants complexes
Applications de Peptone Bacto :
- Vaccins destinés à la santé animale
- Élaboration de produits biothérapeutiques
- Culture de cellules de mammifères
- Fermentation microbienne
Especificaciones
Especificaciones
| Certifications/Conformité | LUO, MUO |
| Contenu et stockage | Conditions de stockage : 2°C à 25°C. Conserver dans un endroit frais et sec, dans des récipients bien fermés. |
| Type de cellule | Bactéries |
| Type de culture | Mammifères, insectes, microbiens |
| Forme | Poudre |
| Type de produit | Milieux bactériens |
| Format | Flacon |
| À utiliser avec (application) | Formulation des milieux de culture pour la culture de micro-organismes hétérotrophes |
| Gamme de produits | Bacto |
| Quantité | 500 g |
| Mostrar más |
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.