Learn More
Gibco™ Bacto™ Proteose Peptone
Code produit 16229751 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
10 kg
Conditionnement:
10kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
16229751 500 g 500g
16249771 10 kg 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16229751 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur 211684
Valorisez le développement de vos procédés
Utilisez le code promo 27978
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Utilisé dans la préparation de milieux de culture microbiologique et dans la production de toxines bactériennes. La peptone de protéose Bacto™ de Gibco™ est un média animal très nutritif. Le produit de digestion enzymatique des protéines est élevé dans les protéoses et fournit de l’azote sous une forme facilement accessible pour la prolifération bactérienne.
Peptones
• Pour composition de milieux de culture
• Augmente la croissance et la vitalité des cultures
• Protéose peptone
• Obtenue par digestion enzymatique de tissus animaux
• La protéose peptone n° 2 est utilisée pour la préparation d'un certain nombre de milieux de culture destinés à la culture de germes exigeants, ainsi que pour la production de toxines
• La protéose peptone n° 3 est une modification de la protéose peptone particulièrement adaptée pour les cultures de Neisseria et Corynebacterium
• Protéose peptone
• Milieux de culture déshydratés
• Milieu de culture
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité LUO, MUO
Contenu et stockage Conditions de stockage : 2°C à 25°C. Conserver dans un endroit frais et sec, dans des récipients bien fermés.
Type de cellule Bactéries, champignons, mammifères
Forme Déshydraté
Type de produit Milieux bactériens
Format Flacon
À utiliser avec (application) Formulation des milieux de culture pour la culture de micro-organismes hétérotrophes
pH 6,6–7,6 (solution de 1,0 % à 25°C)
Gamme de produits Bacto
Quantité 500 g
Source Origine animale