Learn More
Gibco™ Gelysate™ Peptone
Code produit 16259761 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
454 g
Conditionnement:
454g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
16259761 454 g 454g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16259761 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur 211870
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    133.00€
    107.00€ / 454g
    Économisez 26.00€
    19% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Gelysate Peptone is a pancreatic digest of gelatin, derived from porcine animal origin (AO) sources. Gelatin hydrolysate is high in proline residues. Gelysate Peptone is deficient in carbohydrates and is characterized by low cystine, methionine, and tryptophan content.
Gelysate Peptone is a pancreatic digest of gelatin, derived from porcine animal origin (AO) sources. Gelatin hydrolysate is high in proline residues. Gelysate Peptone is deficient in carbohydrates and is characterized by low cystine, methionine, and tryptophan content.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité LUO
Contenu et stockage Conditions de stockage : 2°C à 25°C. Conserver dans un endroit frais et sec, dans des récipients bien fermés.
Additif Peptone
Forme Solide
Type de produit Peptone
À utiliser avec (application) Formulation des milieux de culture pour la culture de micro-organismes hétérotrophes
Type d’emballage Flacon
Gamme de produits Gelysate
Quantité 454 g