Learn More
BD Hemo ID Quad Plate BBL™, avec facteurs de croissance
Code produit 16544170
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10/boîte
Conditionnement:
10 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
16544170 10/boîte 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16544170 Fournisseur BD Code fournisseur 297890
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Sépare divers facteurs de croissance par type de milieu. Isole, différencie et identifie les espèces Haemophilus en fonction des exigences de croissance des facteurs X et V et de l’hémolyse du sang de cheval.
  • Facilite l’identification et élimine les difficultés associées à l’inspection et à l’interprétation des colonies non divisées
  • Après 24 heures d’incubation, la plaque quadruple indique la présence ou l’absence de croissance dans des quadrants spécifiques, selon les exigences des facteurs X et V pour les diverses espèces d’Haemophilus
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Plaque Hemo ID Quad
Comprend Facteurs de croissance
Quantité 10/boîte