Learn More
BD Enrichissement BBL™ IsoVitaleX™
Code produit 11798163
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 mL
10 ml
Conditionnement:
5 pièces
50mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11798163 10 ml 50mL
17772489 2 mL 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11798163 Fournisseur BD Code fournisseur 211876
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
L’enrichissement BD BBL™ IsoVitaleX™ est un supplément chimiquement défini utilisé comme additif aux milieux pour la culture de microorganismes nutritionnellement exigeants.
  • La gélose GC supplémentée par l’hémoglobine et l’enrichissement BBL IsoVitaleX (à la place du concentrat de levure) fournissent un milieu amélioré pour l’isolement des microorganismes
  • L’enrichissement fournit un facteur V (nicotinamide adénine dinucléotide, NAD) pour les espèces Haemophilus
  • Fournit également des vitamines, des amino-acides, des coenzymes, du dextrose, des ions ferriques et d’autres facteurs qui améliorent la croissance des Neisseria pathogènes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité ISO / DIS, 11014
Contenu et stockage 2°C à 8°C
Additif Enrichissement IsoVitaleX™
Forme Lyophilisé(e)
À utiliser avec (application) Milieux de culture déshydratés
Type d’emballage Flacon
Quantité 10 ml
compliance-icons
Identifiant produit
  • Isovitalex Enrichment
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P363-Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Hydrochloric Acid