Learn More
BD Milieu Middlebrook enrichi en OADC BBL™
Code produit. 11708173
Click to view available options
Quantité:
500 ml
10 x 20 ml
Type d’emballage:
Flacon
Tube
Conditionnement:
200mL
500mL
Code produit. 11708173
Marque: BD 211886
Utilisé comme supplément de croissance pour la recherche microbiologique. Le milieu Middlebrook enrichi en OADC BD Difco™ BBL™ est recommandé pour l’isolation et la culture des mycobactéries et autres microbes.
  • Format déshydraté
  • Milieu de culture
  • Sans DNR (latex)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité ISO / DIS, 11014
Contenu et stockage 2°C à 8°C
Additif Milieu Middlebrook enrichi en OADC (acide oléique, albumine, dextrose, catalase)
Forme Visqueux
À utiliser avec (application) Milieux de culture déshydratés
Type d’emballage Tube
Quantité 10 x 20 ml