Learn More
BD Milieux préparés au thioglycolate (liquide) BBL™ Mycoflask™
Description
Ce milieu est capable de favoriser la bonne croissance d’une grande variété d’organismes exigeants, d’espèces pathogènes et non pathogènes.
- Neutralisez l’activité antibactérienne des composés contenant du mercure
- Avant utilisation ∽30 % des milieux doivent être oxydés
Les tubes avec bouchons étanches doivent être ouverts avec précaution pour éviter les blessures dues à la rupture du verre.
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | CE, AOAC, BAM, BS12, COMPF, EP, USDA, USP |
| Couleur | Beige clair |
| Contenu et stockage | 2°C à 8°C |
| Forme | Liquide |
| Origine de la fabrication | États-Unis |
| Type de milieu | Thioglycolate (liquide) |
| Formule | Digestion pancréatique de caséine 15 g/l, L-cystine 0,5 g/l, dextrose (anhydre) 5 g/l, extrait de levure 5 g/l, chlorure de sodium 2,5 g/l, thioglycolate de sodium 0,5 g/l, résazurine 0,001 g/l, gélose 0,75 g/l |
| À utiliser avec (application) | Pour les tests de stérilité des produits biologiques et la culture d’anaérobies, d’aérobies et de microaérophiles |
| Type d’emballage | Tube |
| Quantité | 100 x 8 ml |
Pour usage diagnostique in vitro.