Learn More
BD Milieux de culture en flacons préparés BBL™ : Solution de peptone de chlorure de sodium tamponnée (pH 7,0)
Code produit 15144172
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 ml
500 ml
Certifications/Conformité:
ISO / DIS, 11014
USP, EP, JP
Type d’emballage:
Flacon d’infusion stérile préparée, 10/boîte
Flacon d’infusion stérile préparée, 25/boîte
Conditionnement:
10 pièces
25 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Certifications/Conformité Type d’emballage Conditionnement
15144172 500 ml USP, EP, JP Flacon d’infusion stérile préparée, 10/boîte 10 pièces
15124172 100 ml ISO / DIS, 11014 Flacon d’infusion stérile préparée, 25/boîte 25 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15144172 Fournisseur BD Code fournisseur 257087
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
Utilisée pour dissoudre, suspendre et diluer les échantillons de test
  • Utilisé pour faire des suspensions d’organismes pour tester les propriétés d’inhibition et de promotion de croissance des milieux lors de l’examen de produits pharmaceutiques non stériles pour des microorganismes spécifiés
  • Le liquide offre une stabilité osmotique, une valeur de pH stable
  • Conserve la viabilité des microorganismes pendant la préparation des échantillons
  • Ingrédients actifs en surface ou inactivateurs d’agents antimicrobiens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Aspect Incolore, transparent
ATCC® 16404, 6633, 10231, 8739, 9027, 6538
Type de bouillon Solution de peptone / chlorure de sodium tamponnée
Type de couvercle Stopper avec anneau
Certifications/Conformité USP, EP, JP
Couleur Clear
Contenu et stockage 5°C à 25°C
Pays d’origine États-Unis
Détecte Micro-organismes
Forme Liquide
Format Flacon
Origine de la fabrication États-Unis
Type de milieu Solution de peptone chlorure de sodium tamponnée
Méthode de préparation Prêt à l’emploi
Type de produit Peptone
Stérilité Stérile
Classe d’organisme cible Organismes non méticuleux
Type de test Tests de médias
Volume plein 500 mL
Formule Peptone protéose n° 3 1,0 g/L, dihydrogénophosphate de potassium 3,6 g/L, hydrogénophosphate disodique (dihydraté) 7,2 g/L, chlorure de sodium 4,3 g/L
À utiliser avec (application) Détection de micro-organismes à partir d’échantillons pharmaceutiques, alimentaires, environnementaux ou d’analyses de l’eau
Comprend Bouchon d’injection et bague d’extraction
Temps d’incubation 2 hr.
Type d’emballage Flacon d’infusion stérile préparée, 10/boîte
Gamme de produits BBL
Quantité 500 ml
Type d’échantillon Nourriture, eau
Qualité de fabrication USP, EP, JP