Learn More
BD Plaque de milieu préparé BBL : Gélose GC II avec enrichissement IsoVitaleX™
Code produit 16602354
Change view
Click to view available options
Quantité:
8/Pk.
Conditionnement:
8 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
16602354 8/Pk. 8 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16602354 Fournisseur BD Code fournisseur 221240
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
À utiliser pour les tests de sensibilité aux antimicrobiens sur disque de diffusion des espèces Neisseria gonorrhoeae
  • prêts à l’emploi
  • 150 plaques de 15 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité ISO / DIS, 11014
Couleur Beige
Forme Liquide
Origine de la fabrication États-Unis
Type de milieu Gélose GC II avec enrichissement IsoVitaleX
Formule Produit de digestion pancréatique de caséine 7,5 g/l, peptone de viande sélectionné 7,5 g/l, amidon de maïs 1 g/l, phosphate dipotassique 4 g/l, phophate monopotassique 1 g/l, chlorure de sodium 5 g/l, gélose 12 g/l, enrichissement IsoVitaleX™ 10 ml
À utiliser avec (application) Tests de sensibilité aux antimicrobiens sur disque de diffusion des espèces Neisseria gonorrhoeae
Type d’emballage Plaque
Quantité 8/Pk.