Learn More
BD Plasma coagulase de lapin BBL™
Product Code. 11758852
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 x 3 ml
10 x 15 ml
Unit Size:
10 pièces
150mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
11758852 10 x 15 ml 150mL
11965105 10 x 3 ml 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11758852 Supplier BD Supplier No. 240826
 Article restreint
Expédition estimée: 17-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Détermination qualitative de la pathogénicité de staphylocoques à l’aide d’une méthode à tube direct
La coagulase se lie au fibrinogène plasmatique, ce qui provoque l’agglutination des organismes ou la coagulation du plasma. Le plasma coagulase BBL, lapin et le plasma coagulase BBL, lapin avec EDTA sont recommandés pour effectuer le test à tube direct. Au moment de l’utilisation, tester les cultures de témoins positifs et négatifs pour vérifier la performance du plasma coagulase.
  • Type de produit : adjuvants et réactifs de diagnostic
  • Groupements : Produits C
  • Type : Test de coagulase
  • Durée de conservation : 1095 jours
  • L’étiquette a une déclaration de latex de caoutchouc naturel
Certifications
Marquage CE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Certifications/Conformité CE
Contenu et stockage 2°C à 8°C
Forme Lyophilisé(e)
Type de produit Plasma de lapin coagulase
À utiliser avec (application) Détermination qualitative de la pathogénicité de Staphylocoques à l’aide d’une méthode à tube direct
Quantité 10 x 15 ml
Espèces Lapin