Learn More
BD Disque de test de sensibilité BBL™ Sensi-Disc™ amikacine2, AN-30
Code produit 17382381
Modifier l'affichage
Click to view available options
Concentration:
30 μg
Conditionnement:
10 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Concentration Conditionnement
17382381 30 μg 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17382381 Fournisseur BD Code fournisseur 231597
 Article restreint
Expédition estimée: 16-12-2026
La méthode économique utilise des agents antimicrobiens imprégnés sur du papier de haute qualité
Disques en papier absorbant de haute qualité imprégnés de quantités déterminées avec précision d’antibiotiques ou d’autres agents chimiothérapeutiques.
  • Utilise la méthode de test de diffusion sur disques Bauer-Kirby
  • Utilisation dans les distributeurs à auto-estampage
  • Les disques contenant des agents certifiables sont soumis à la FDA pour dosage et certification avant distribution Clairement marqués des deux côtés avec des lettres et des chiffres désignant l’agent et la concentration
  • Les cartouches de 50 disques sont vendues individuellement ou en boîtes de 10
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Agents antimicrobiens Amikacine
Concentration 30 μg
Type d’emballage Disque
Quantité 10/boîte