Learn More
BD Disque de test de sensibilité BBL™ Sensi-Disc™, amoxicilline avec acide clavulanique3, AmC-30
Description
Disques en papier absorbant de haute qualité imprégnés de quantités déterminées avec précision d’antibiotiques ou d’autres agents chimiothérapeutiques.
- Utilise la méthode de test de diffusion sur disques Bauer-Kirby
- Utilisation dans les distributeurs à auto-estampage
- Les disques contenant des agents certifiables sont soumis à la FDA pour dosage et certification avant distribution Clairement marqués des deux côtés avec des lettres et des chiffres désignant l’agent et la concentration
- Les cartouches de 50 disques sont vendues individuellement ou en boîtes de 10
Spécification
Spécification
| Agents antimicrobiens | Amoxicilline avec acide clavulanique |
| Concentration | 20/10 μg |
| Type d’emballage | Disque |
| Quantité | 10 cartouches |