Learn More
BD Disques de test de sensibilité BBL™ Sensi-Disc™ : Acide nalidixique
Description
- Les disques contenant des agents certifiables sont soumis à la FDA pour dosage et certification avant distribution Clairement marqués des deux côtés avec des lettres et des chiffres désignant l’agent et la concentration
Spécification
Spécification
| Agents antimicrobiens | Acide nalidixique |
| Concentration | 30 μg |
| Type d’emballage | Disque |
| Quantité | 10/boîte |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Disc Nalidixic Acid Na-30 10 Ea
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P330-Rincer la bouche.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contain: Nalidixic acid