Learn More
BD Kit de test au latex BBL™ Staphyloslide™
Code produit 15410937
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 tests
Conditionnement:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15410937 100 tests 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15410937 Fournisseur BD Code fournisseur 240915
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    269.67€
    254.62€ / 1 kits
    Économisez 15.05€
    5% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 22-12-2026
Includes
Latex de test BBL Staphyloslide ; latex de contrôle BBL Staphyloslide ; cartes de test, bâtonnets de mélange
Fournit une plateforme rapide pour l’identification des isolats de staphylocoques, en particulier des Staphylococcus aureus
Le kit de test au latex BD BBL Staphyloslide utilise des particules de latex de polystyrène bleu qui ont été sensibilisées avec du fibrinogène et de l’IgG. Lorsque les colonies staphylococciques qui possèdent une coagulase liée (facteur d’agglutination) et/ou une protéine A sont mélangées avec le réactif de latex, les particules de latex s’agglutinent fortement dans les 20 secondes.
Recommended Storage
Store at 2° to 8°C. Do not freeze.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage 2°C à 8°C. Ne pas congeler
Description Kit de test au latex BBL Staphyloslide
Substances à analyser détectables S. aureus
À utiliser avec (application) Tests de Staphylococcus aureus
Comprend Latex de test BBL Staphyloslide, 2 x 2,5 ml ; latex de contrôle BBL Staphyloslide, 2,5 ml ; cartes de test, bâtonnets de mélange
Quantité 100 tests