Learn More
Tampon de coloration d’albumine sérique bovine, BD
Code produit 10255649 Tous les produits BD Biosciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500mL
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10255649 500mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Diluez les composés d’azoture hautement toxiques dans l’eau courante avant de les jeter afin d’éviter l’accumulation de dépôts potentiellement explosifs dans la plomberie.
Code produit 10255649 Fournisseur BD Biosciences Code fournisseur 554657
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Diluez les composés d’azoture hautement toxiques dans l’eau courante avant de les jeter afin d’éviter l’accumulation de dépôts potentiellement explosifs dans la plomberie.
Pour la coloration par immunofluorescence de suspensions de cellules individuelles
Il est employé dans la dilution et l’application de réactifs fluorescents ainsi que pour la suspension, le lavage et le stockage de cellules destinées à l’analyse cytométrique en flux.
  • Solution saline tamponnée avec un pH neutre de 7,4
  • Agrémenté de 0,2 % (w/v) de protéines d’albumine sérique bovine
  • Contient de l’azoture de sodium qui inhibe la redistribution potentielle des antigènes de surface cellulaire causée par la réticulation des anticorps
  • Prévient la perte d’intensité potentielle de signaux fluorescents
Cytométrie en flux, microscopie à fluorescence, coloration intracellulaire (cytométrie en flux)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Transparent
Contenu et stockage 4°C
Format Liquide
Comprend 0,2 % de protéines BSA et 0,09 % d’azoture de sodium
Quantité 500mL
Application validée RUO
Type de produit Tampon de coloration
Usage exclusivement réservé à la recherche