Learn More
BD Kit de détection in situ BrdU IIrra
Code produit 15856608 Tous les produits BD Biosciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kit
Conditionnement:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15856608 1 kit 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15856608 Fournisseur BD Code fournisseur 551321
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
Ajouter au panier
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Includes
Tampon de fixation, tampon diluant, solution de récupération de l’antigène BDRetrievagen A, anticorps anti-BrdU biotinylé, solution prête à l’emploi de streptavidine de péroxydase de raifort (HP-HRP), tampon DAB, chromogène DAB et lames de contrôle
Conçu pour la coloration immunohistochimique du BrdU dans des coupes congelées, des coupes intégrées à la paraffine fixées à la formaline et des cellules cultivées ou isolées sur des lames
Le kit de détection in situ BrdU comprend notre BD Retrievagen A, une solution de récupération d’antigènes conçue spécifiquement pour démasquer les sites antigéniques, préserver la morphologie tissulaire et permettre la coloration simultanée d’autres antigènes de surface en conjonction avec le BrdU.
  • Avec BD Retrievagen A, une solution de récupération d’antigènes
  • Conçu spécifiquement pour démasquer les sites antigéniques, préserver la morphologie des tissus et permettre la coloration simultanée d’autres antigènes de surface en conjonction avec le BrdU
  • Le kit permet d’étudier l’état de prolifération des cellules phénotypiquement définies dans le micro-environnement des tissus
  • Des résultats cohérents sont assurés en fournissant tous les réactifs essentiels
  • Série complète de protocoles pour la coloration du BrdU dans des coupes de tissus enrobés de paraffine et congelés et des cellules de culture, et conjointement avec d’autres antigènes
  • Des lames de contrôle sont fournies dans le kit pour servir de référence
Coloration immunohistochimique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Conditions de stockage 4deg;C
À utiliser avec (application) Coloration immunohistochimique
Quantité 1 kit
Usage exclusivement réservé à la recherche