Description
Le BrdU en culture est incorporé dans l’ADN pendant la synthèse de l’ADN. L’incorporation cellulaire du BrdU peut être détectée par des anticorps spécifiques anti-BrdU après perméabilisation membranaire par cytométrie en flux ou immunohistochimie.
- Sans conservateur ; Manipulation dans des conditions aseptiques
- Fournis en cinq flacons, contenant chacun 0,5 ml d’une solution de 10 mg/ml diluée dans du DPBS 1X
Spécification
Spécification
| Format | Liquide |
| pH | 7,2 |
| Type de produit | Bromodésoxyuridine (BrdU) |
| Contenu et stockage | -80°C |
| Concentration | 10 mg/ml |
| Quantité | 25 mg |
| À utiliser avec (application) | L’incorporation cellulaire du BrdU peut être détectée par des anticorps spécifiques anti-BrdU après perméabilisation membranaire par cytométrie en flux ou immunohistochimie |