Learn More
BD Inhibiteur Z-LEHD-FMK de caspase-9
Code produit 15856258 Tous les produits BD Biosciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15856258 1 mg 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15856258 Fournisseur BD Code fournisseur 550381
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Inhibiteur irréversible et perméable aux cellules de la caspase-9
Les membres de la famille des caspases jouent un rôle clé dans l’inflammation et l’apoptose des mammifères. Le peptide Z-LEHD-FMK est O-méthylé en position P1 sur l’acide aspartique, ce qui améliore la stabilité et augmente la perméabilité cellulaire. L’inhibiteur Z-LEHD-FMK peut être utilisé à la fois pour les tests sur cellules in vivo et in vitro afin d’inhiber principalement l’activité de la caspase-9 et d’étudier les événements en aval de l’activation de la caspase-9.
  • Contenu : Lyophilisé ; reconstitué dans du DMSO
  • Format : Purifié(e)
  • Poids moléculaire : 804 Da
Évitez les cycles de congélation / décongélation répétés du produit.
Cytométrie en flux
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (application) Cytométrie en flux
Tampon de stockage Lyophilisé dans du diméthylsulfoxyde
Contenu et stockage -20°C
Quantité 1 mg
Poids moléculaire 804
Inhibiteurs Z-LEHD-FMK
Forme Purifié(e)
Usage exclusivement réservé à la recherche.