Learn More
BD Kit de chimiokine humaine CBA
Code produit 15886908 Tous les produits BD Biosciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
80 tests
Conditionnement:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15886908 80 tests 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15886908 Fournisseur BD Code fournisseur 552990
 Article restreint
Expédition estimée: 18-11-2026
Includes
Réactifs pour la capture et la détection d’IL-8, RANTES, MIG, MCP-1 et IP-10, de tampon de lavage, de diluant de dosage, de réactifs de configuration de cytomètre
Optimisé pour l’analyse de chimiokines spécifiques dans les surnageants de culture tissulaire, le plasma traité par l’EDTA (plasma EDTA) et les échantillons de sérum
  • Utilise la sensibilité de la détection de fluorescence amplifiée par cytométrie en flux pour mesurer les analytes solubles dans un immunoessai à base de particules
  • Chaque bille du kit fournit une surface de capture pour une protéine spécifique et est analogue à un puits à revêtement individuel dans une plaque ELISA
  • Le mélange Capture Bead est en suspension pour permettre la détection de plusieurs analytes dans un échantillon de petit volume
  • La large gamme dynamique de détection fluorescente via la cytométrie en flux et la capture efficace des analytes via des particules en suspension permettent au dosage d’utiliser moins de dilutions d’échantillons et de déterminer la concentration d’un analyte inconnu dans beaucoup moins de temps (par rapport à la méthode ELISA classique)
  • Peut être utilisé pour mesurer quantitativement l’interleukine-8 (CXCL8/IL-8), RANTES (CCL5/RANTES), les monokines induites par l’Interféron-γ (CXCL9/MIG), la protéine-1 (CCL2/MCP-1) chimio attractive des monocytes et les niveaux de protéine-10 (CXCL10/IP-10) induite par Interféron-γ dans un seul échantillon
  • Fournit suffisamment de réactifs pour l’analyse quantitative de 80 échantillons
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des interventions de diagnostic ou thérapeutiques.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Détecte IL-8, RANTES, MIG, MCP-1 et IP-10
À utiliser avec (application) Pour l’analyse de chimiokines spécifiques dans les surnageants de culture tissulaire, le plasma traité par l’EDTA (plasma EDTA) et les échantillons de sérum
Quantité 80 tests
Contenu et stockage 2°C à 8°C
Réactivité Humaine