Includes
Réactifs pour la capture et la détection d’IL-2, IL-4, IL-6, IL-10, TNF et IFN-γ, de tampon de lavage, de diluant de dosage, de tampon d’amélioration de sérum, de réactifs de configuration de cytomètre
- Peut être utilisé pour mesurer quantitativement les niveaux de protéines Interleukine-2 (IL-2), Interleukine-4 (IL-4), Interleukine-6 (IL-6), Interleukine-10 (IL-10) , le facteur de nécrose tumorale (FNT) et l’Interféron-γ (IFN-γ) dans un seul échantillon
- Le réactif de détection fourni dans le kit est un mélange d’anticorps conjugués à la phycoérythrine (PE), qui fournit un signal fluorescent proportionnel à la quantité d’analyte lié
- Fournit suffisamment de réactifs pour l’analyse quantitative de 80 échantillons
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des interventions de diagnostic ou thérapeutiques.
Spécification
Spécification
| Détecte | IL-2, IL-4, IL-6, IL-10, TNF et IFN-g |
| À utiliser avec (application) | Pour l’analyse de cytokines spécifiques dans les surnageants de culture tissulaire, le plasma EDTA et les échantillons de sérum |
| Quantité | 80 tests |
| Contenu et stockage | 2°C à 8°C |
| Réactivité | Humaine |