Learn More
BD Kit de cytokine humaine CBA Th1/Th2
Code produit 15876368 Tous les produits BD Biosciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
80 tests
Conditionnement:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15876368 80 tests 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15876368 Fournisseur BD Code fournisseur 550749
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Includes
Réactifs pour la capture et la détection d’IL-2, IL-4, IL-5, IL-10, TNF et IFN-γ, de tampon de lavage, de diluant de dosage, de tampon d’amélioration de sérum, de réactifs de configuration de cytomètre
Optimisé pour l’analyse de cytokines spécifiques dans les surnageants de culture tissulaire, le plasma EDTA et les échantillons de sérum
Les dosages BD CBA fournissent une méthode de capture d’un analyte soluble ou d’un ensemble d’analytes avec des microbilles de taille et de fluorescence connues, ce qui permet de détecter les analytes à l’aide de la cytométrie en flux.
  • Peut être utilisé pour mesurer quantitativement les niveaux de protéines Interleukine-2 (IL-2), Interleukine-4 (IL-4), Interleukine-5 (IL-5), Interleukine-10 (IL-10) , le facteur de nécrose tumorale (FNT) et l’Interféron-γ (IFN-γ) dans un seul échantillon
  • Le réactif de détection fourni est un mélange d’anticorps conjugués à la phycoérythrine (PE), qui fournit un signal fluorescent proportionnel à la quantité d’analyte lié
  • Fournit suffisamment de réactifs pour l’analyse de 80 échantillons
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des interventions de diagnostic ou thérapeutiques.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Détecte IL-2, IL-4, IL-5, IL-10, TNF et IFN-g
À utiliser avec (application) Pour l’analyse de cytokines spécifiques dans les surnageants de culture tissulaire, le plasma EDTA et les échantillons de sérum
Quantité 80 tests
Contenu et stockage 2°C à 8°C
Réactivité Humaine