Learn More
BD Kit CBA d’inflammation pour souris
Description
Includes
Réactifs pour la capture et la détection d’IL-6, IL-10, MCP-1, IFN-gamma;, TNF et IL-12 p70 ; tampon de lavage ; diluant de dosage ; réactifs de configuration du cytomètre
pulliPeut être utilisé pour mesurer quantitativement l’interleukine-6 (IL-6), l’interleukine-10 (IL-10), la protéine chimiotactique monocyte-1 (MCP-1), l’interféron-gamma; (IFN-gamma;), le facteur de nécrose tumorale (TNF), et les niveaux de protéines Interleukine-12 p70 (IL-12 p70) dans un seul échantillon/liliLe réactif de détection fourni dans le kit est un mélange d’anticorps conjugués à la phycoérythrine (PE), qui fournit un signal fluorescent proportionnel à la quantité d’analyte lié/liliFournit suffisamment de réactifs pour 80 tests/li/ul/ppUsage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures diagnostiques ou thérapeutiques./p
Spécification
Spécification
| Antigène | IFN-gamma |
| Réactivité croisée | Souris |
| Comprend | Réactifs pour la capture et la détection d’IL-6, IL-10, MCP-1, IFN-g, TNF et IL-12 p70, tampon de lavage, diluant de dosage, réactifs de configuration du cytomètre |
| Quantité | 80 tests |
| Contenu et stockage | 2°C à 8°C |
| À utiliser avec (application) | Cytométrie en flux |
| Type de produit | Kit d’inflammation pour souris |