Learn More
BD Kit de cytokine pour souris CBA Th1/Th2
Code produit 15846598 Tous les produits BD Biosciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
80 tests
Conditionnement:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15846598 80 tests 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15846598 Fournisseur BD Code fournisseur 551287
 Article restreint
Expédition estimée: 18-11-2026
Includes
Réactifs pour la capture et la détection de IL-2, IL-4, IL-5, IFN-γ et TNF, étalons, tampon de lavage, diluant de dosage, réactifs de configuration de cytomètre
Optimisé pour l’analyse des concentrations physiologiques pertinentes (niveaux pg/ml) de protéines cytokines spécifiques dans les surnageants de culture tissulaire et les échantillons de sérum
Les dosages BD CBA fournissent une méthode de capture d’un analyte soluble ou d’un ensemble d’analytes avec des microbilles de taille et de fluorescence connues, ce qui permet de détecter les analytes à l’aide de la cytométrie en flux.
  • Peut être utilisé pour mesurer les niveaux de protéines de Interleukine-2 (IL-2), Interleukine-4 (IL-4), Interleukine-5 (IL-5), Interféron-γ (IFN-γ) et du facteur de nécrose tumorale (FNT) dans un seul échantillon
  • Fournit suffisamment de réactifs pour l’analyse de 80 échantillons
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Détecte IL-2, IL-4, IL-5, IFN-g et TNF
À utiliser avec (application) Pour l’analyse des concentrations physiologiques pertinentes (niveaux pg/ml) de protéines cytokines spécifiques dans les surnageants de culture tissulaire et les échantillons de sérum
Quantité 80 tests
Contenu et stockage 2°C à 8°C
Usage exclusivement réservé à la recherche.