Includes
Réactifs pour la capture et la détection d’IL-2, IL-4, IL-6, IFN-γ, TNF et IL-17A et IL-10 ; tampon de lavage ; diluant de dosage ; réactifs de configuration du cytomètre
Les dosages BD CBA fournissent une méthode de capture d’un analyte soluble ou d’un ensemble d’analytes avec des microbilles de taille et de fluorescence connues, ce qui permet de détecter les analytes à l’aide de la cytométrie en flux.
- Peut être utilisé pour mesurer les niveaux de protéine de l’interleukine-2 (IL-2), l’interleukine-4 (IL-4), l’interleukine-6 (IL-6), l’interféron-γ (IFN-γ ), le facteur de nécrose tumorale (TNF), l’interleukine-17A (IL-17A), et l’interleukine-10 (IL-10) dans un seul échantillon
- Fournit suffisamment de réactifs pour 80 tests
Spécification
Spécification
| Détecte | IL-2, IL-4, IL-6, IFN-g, TNF, IL-17A et IL-10 |
| À utiliser avec (application) | Pour l’analyse des concentrations physiologiques pertinentes (niveaux pg/ml) de protéines cytokines spécifiques dans les surnageants de culture tissulaire et les échantillons de sérum |
| Quantité | 80 tests |
| Contenu et stockage | 2°C à 8°C |
Sécurité et traitement
- Mouse Th1/Th2/Th17 CBA Kit
- Attention
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
- P363-Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contain: CMIT/MIT
Usage exclusivement réservé à la recherche.