Learn More
BD Cocktail de cellules
Code produit 10008763
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 dosages
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10008763 50 dosages 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10008763 Fournisseur BD Code fournisseur 558495
 Article restreint
Expédition estimée: 14-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Cocktail de réactifs en trois couleurs
  • Composante du cocktail : APC anti-rat CD3, FITC anti-rat CD45RA, PE anti-rat CD161a
  • Les composants présentent trois clones différents : 1F4, OX-33 et 10/78 respectivement
  • Isotype : mIgM, mIgG1, mIgG1
  • Conçu pour identifier les populations de lymphocytes T, B et NK de rat par immunofluorescence directe
  • Réactivité : Rat
  • Tampon de stockage : solution tampon aqueuse contenant du BSA et ≤ 0,09 % d’azoture de sodium
Cytométrie en flux
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description APC, FITC, PE
Substances à analyser détectables Populations de lymphocytes T, B et NK de rat par immunofluorescence directe
Type Cocktail de cellules
À utiliser avec (application) Cytométrie en flux
Comprend APC anti-rat CD3, FITC anti-rat CD45RA, PE anti-rat CD161a
Quantité 50 dosages
Forme Liquide
Usage exclusivement réservé à la recherche