Learn More
BD Solution de détachement cellulaire
Code produit 15811109 Tous les produits BD Biosciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15811109 100 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15811109 Fournisseur BD Code fournisseur 561527
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Remplacement de la solution de trypsine et peut être utilisé pour le passage des lignées cellulaires
  • Ne contient pas de produits dérivés de mammifères ou de bactéries
  • Composé d’enzymes collagénolytiques et protéolytiques
  • Fonctionne correctement lors du détachement de cellules pour l’analyse de nombreux marqueurs de surface cellulaire à l’aide de la cytométrie en flux et pour le tri cellulaire
Cytométrie en flux, culture cellulaire
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage -20°C
Type de produit Réactif de dissociation de culture cellulaire
Quantité 100 mL