Learn More
Gibco™ Cell MAb Medium, quantum yield
Code produit 16219851 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1000 mL
Conditionnement:
1L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
16219851 1000 mL 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16219851 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur 220511
Offres Spotlight
Utilisez le code promo 28038
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Cell MAb Medium, quantum yield, is a chemically defined (CD) basal cell culture medium. It contains L-glutamine and phenol red and does not contain Pluronic™ F68 (Kolliphor™ P188) or other surfactants.
Cell MAb Medium, quantum yield, is a chemically defined (CD) basal cell culture medium. It contains L-glutamine and phenol red and does not contain Pluronic™ F68 (Kolliphor™ P188) or other surfactants. Cell MAb Medium, quantum yield, should be supplemented in the same way as traditional basal medium (e.g., serum or serum-free supplements).
Favorise l’accélération des taux de sécrétion d’anticorps monoclonaux des cellules en mode de traitement par lots pour des performances dans les systèmes à fibres creuses et dans les réservoirs d’agitation.
  • Convient à une utilisation dans les systèmes de perfusion
  • L’augmentation des rendements d’anticorps monoclonaux purifiés de 5 à 25 fois par rapport aux milieux de base classiques avec une supplémentation similaire a été démontrée
  • Réduisez la consommation en milieux et le coût de la main-d’œuvre ainsi que les besoins en conservation et en préparation de milieux, la main-d’œuvre requise pour l’alimentation continue des milieux et la contamination en raison de la diminution de la manipulation de la culture
  • L’étape de concentration est éliminée dans la plupart des cas et la récolte finale en vrac est réduite, produisant moins de matériaux devant passer par le processus de purification
  • Seule une adaptation minimale est nécessaire
  • Les hybridomes cultivés dans le milieu de base MAb peuvent être complétés de la même manière que ceux cultivés dans des milieux de base traditionnels
  • Les milieux sans sérum et sans produits d’origine animale MAB sont des milieux complets et ne nécessitent pas de supplémentation en sérum ; le milieu de base nécessite une supplémentation en sérum
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Milieu MAb Cell, rendement quantique
Sans additif No Pluronic Acid, No Other Surfactants
Quantité 1000 mL
Contenu et stockage Conditions de stockage :2°C à 8°C.Conserver à l’abri de la lumière.