Learn More
BD Solution de fixation et de perméabilisation Cytofix/Cytoperm™
Code produit 15817868 Tous les produits BD Biosciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
125 ml
Conditionnement:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15817868 125 ml 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15817868 Fournisseur BD Code fournisseur 554722
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
1La solution X peut être utilisée pour la fixation simultanée et la perméabilisation des cellules avant la coloration des cytokines intracellulaires
Procédure d'analyse recommandée :
Pour la stimulation cellulaire, diverses méthodes in vitro ont été décrites pour stimuler les cellules à produire des cytokines. Les activateurs polyclonaux ont été particulièrement utiles pour induire des cellules productrices de cytokines. Ces activateurs comprennent les éléments suivants : concanavaline A, lipopolysaccharide, esters de phorbol plus ionophore de calcium ou ionomycine, phytohémagglutinine, entérotoxine B de staphylocoque et anticorps monoclonaux dirigés contre les sous-unités du complexe TCR/CD3 (avec ou sans anticorps dirigés contre les récepteurs costimulateurs, tels que CD28).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (application) Peut être utilisé pour la fixation simultanée et la perméabilisation des cellules avant la coloration des cytokines intracellulaires
Plage de pH 7,2
Contenu et stockage Conserver non dilué à 4°C
Type de produit Solution de fixation et de perméabilisation
Quantité 125 ml
Format Liquide
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • BD Cytofix/Cytoperm Fixation and Permeabilization Solution
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
  • Cancérogénicité Catégorie 1B
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
  • H350-Peut provoquer le cancer.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P272-Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans dans une installation de traitement et d'élimination appropriée, conformément aux lois et aux réglem.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: formaldehyd e...%