Learn More
BD Kit de solution de fixation / perméabilisation Cytofix/Cytoperm™ avec BD GolgiStop™
Tous les produits BD Biosciences ProduitsDescription
Includes
- Solution de fixation / perméabilisation (125 ml)
- Tampon BD Perm/Wash™, concentré (10x) contenant du sérum de veau fœtal (SVF) et de la saponine (100 ml)
- Inhibiteur du transport des protéines BD GolgiStop™ (contenant de la monensine)
L’ajout ex vivo de GolgiStop aux cellules stimulées in vitro ou in vivo bloque le processus de transport intracellulaire. Ceci entraîne l’accumulation de la plupart des protéines cytokines dans le complexe de Golgi et améliore ainsi les signaux de coloration des cytokines.
- Le réactif GolgiStop fourni peut traiter jusqu’à 1 L de culture cellulaire à une densité cellulaire pouvant atteindre 2 × 106 cellules / ml
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | 4°C |
| Comprend | Solution de fixation / perméabilisation de 125 ml, tampon Perm/Wash™, sérum de veau fœtal (SVF) 10X et 100 ml de saponine, inhibiteur du transport des protéines BD GolgiStop™ |
| Nbre de tests | 250 |
| Quantité | 250 tests |
| État réglementaire | RUO |
| Type de produit | Réactif de fixation/perméabilisation |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- BD Cytofix/Cytoperm Plus Fixation/Permeabilization Kit with Golgistop
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Cancérogénicité Catégorie 1A
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H332-Nocif par inhalation.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
- H350-Peut provoquer le cancer.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contain: ethanol, monensin mononatriumsalz, formaldehyde