Learn More
BD Kit de solution de fixation / perméabilisation Cytofix / Cytoperm avec GolgiPlug™
Tous les produits BD Biosciences ProduitsDescription
Includes
Solution de fixation / perméabilisation (125 ml), tampon de lavage /Perm te BD™, 10 x concentré contenant du sérum de veau fœtal (FBS) et de la saponine (100 ml), et un inhibiteur de transport protéique BD GolgiPlug (contenant de la Brefeldin A)
- Offre trois kits pour simplifier la fixation et la perméabilisation des cellules
- Pour la coloration par immunofluorescence des cytokines intracytoplasmiques
Les trois kits décrits dans ce manuel de produit contiennent une solution de fixation/perméabilisation contenant 4 % de paraformaldéhyde et un inhibiteur de transport de protéines BD GolgiStop™ contenant 99,9 % d’éthanol, ou un inhibiteur de transport de protéines BD GolgiPlug contenant 99,9 % de diméthylsulfoxyde et 0,1 % de brefeldin A. Les avertissements et précautions suivants s’appliquent aux produits chimiques susmentionnés.
R 36/38 : Irritant pour la peau et les yeux
S3 : Conserver dans un endroit frais
S26 : En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement à l’eau et demander un avis médical
S28 : Après contact avec la peau, laver immédiatement et abondamment à grande eau
R40 : Preuve limitée d’un effet cancérogène
S36/37 : Portez des vêtements et des gants de protection appropriés
Cytométrie en flux, coloration intracellulaire
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (application) | Pour la coloration par immunofluorescence des cytokines |
| Quantité | 250 tests |
| Contenu et stockage | 2°C à 8°C |
Usage exclusivement réservé à la recherche